Learn More
4-Chloro-6-éthyl-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049386
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
30049386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 30049386 Supplier Mikromol Supplier No. MM1094.11
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Chloro-6-éthyl-5-fluoropyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Noms d’analytes ou de composants 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 Cl F N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCc1ncnc(Cl)c1F
Nom IUPAC 4-chloro-6-éthyl-5-fluoropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 160.58
Quantité 100 mg
Poids de la formule 160,0204 g/mol