Learn More
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphényl)éthyl]benzamide (4-Chlorobenzoyltyramine), Mikromol™
Code produit 17932026
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17932026 100 mg 100mg
17902646 25 mg 25mg
30460649 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17932026 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0063.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphényl)éthyl]benzamide (4-Chlorobenzoyltyramine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoyltyramine
CAS 41859-57-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Chlorobenzoyltyramine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H14 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bezafibrate Imp. A (EP), 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide, 4-Chlorobenzoyltyramine, Bezafibrate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nom IUPAC 4-Chlorobenzoyltyramine
Poids moléculaire (g/mol) 275.73
Quantité 100 mg
Poids de la formule 275.0713 g/mol