Learn More
4-Chloro-N-(2-méthyl-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide, Mikromol™
Description
4-Chloro-N-(2-méthyl-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide |
| CAS | 63968-75-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H14 Cl N3 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Indapamide Imp. B (EP), Indapamide USP Related Compound A, Indapamide USP RC A, 4-Chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)-3-sulphamoylbenzamide, Indapamide Related Compound A, Indapamide Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| SMILES | Cc1cc2ccccc2n1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 4-chloro-N-(2-méthylincol-1-yl)-3-sulfamylbenzamide |
| Afficher plus |