Learn More
4’-chloroacétanilide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10732211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
5g
Code produit. 10732211
Marque: Thermo Scientific Acros 169950050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-03-7
Numéro MDL MFCD00000612
Clé InChI GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
CID PubChem 10871
ChEBI CHEBI:116915
Nom IUPAC N-(4-Chlorophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4′-Chloroacetanilide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 177°C to 181°C
Couleur Gris-beige ou blanc
Point d’ébullition 333°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8ClNO
Formule linéaire CH3CONHC6H4Cl
Quantité 5 g
Beilstein 12, 611
Merck Index 14, 2111
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide,slightly soluble in ccl4 and benzene
Poids moléculaire (g/mol) 169.61
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Chloroacetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.