Learn More
4’-chloroacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324759
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11324759
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11214.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.608 g/mol
4'-Chloroacetanilide is used in pharmaceutical preparations, using PGC column. And also used in the synthesis of alprazolam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le4′chloroacétanilide est utilisé dans les préparations pharmaceutiques en employant la colonne PGC. Il est également utilisé dans la synthèse de l’alprazolam.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-03-7
Formule moléculaire C8H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 169.608
Numéro MDL MFCD00000612
Clé InChI GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
CID PubChem 10871
ChEBI CHEBI:116915
Nom IUPAC N-(4-Chlorophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chloroacetanilide
Point de fusion 178°C to 180°C
Densité 1.385
Point d’ébullition 333°C
Quantité 25 g
Beilstein 509638
Merck Index 14,2111
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté ≥98%