Learn More
4'-chloroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-85387 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10375880
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific 108542500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-91-2
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000624
Clé InChI BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
CID PubChem 7467
ChEBI CHEBI:27538
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-Chloroacetophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 232.0°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5539 to 1.5559
Quantité 250 g
Beilstein 07,281
Merck Index 15,2116
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: 111 mg/l (25°C).
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Chloroacetophenone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.