Learn More
4-(chloroacétyl)morpholine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457124
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11457124
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21548.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1440-61-5 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1440-61-5
Formule moléculaire C6H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.601
Numéro MDL MFCD00721939
Clé InChI YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
CID PubChem 74040
Nom IUPAC 2-chloro-1-morpholin-4-yléthanone
SMILES C1COCCN1C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloroacetyl)morpholine
Point de fusion 27°C to 30°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 163.61
Pourcentage de pureté ≥97%