Learn More
4-chloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-85450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Code produit. 10080740
Marque: Thermo Scientific Acros 108590050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Numéro MDL MFCD00007835
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
CID PubChem 7812
ChEBI CHEBI:20331
Nom IUPAC 4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Beige à marron-violet
% max. CAS 100.0
Point d’ébullition 232.0°C
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Solide cristallin
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire ClC6H4NH2
Viscosité 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Poids de la formule 127.57
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.