Learn More
4-chloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020804
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11495313
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12879.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
4-Chloroaniline is an important building block used in the chemical industry for the production of drugs and dyestuffs. Some benzodiazepine drugs use 4-chloroaniline in their manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-chloroaniline est un important bloc de construction utilisé dans l’industrie chimique pour la production de médicaments et de colorants. Certaines benzodiazépines utilisent la 4-chloroaniline dans leur fabrication.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,6 g/litre à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les chloroformates et l’acide nitreux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 127.571
Numéro MDL MFCD00007835
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
CID PubChem 7812
ChEBI CHEBI:20331
Nom IUPAC 4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Point de fusion 67°C to 72°C
Densité 1.43
Point d’ébullition 232°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN2018
Beilstein 471359
Merck Index 14,2118
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.6g/Liter at 20°C ).
Poids de la formule 127.57
Pourcentage de pureté 98%