Learn More
4-Chloroaniline, Mikromol™
Code produit 18073910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18073910 25 mg 25mg
18073600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18073910 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0162.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chloro-4 aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
CAS 106-47-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Chloroaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 Cl N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Proguanil Hydrochloride Imp. B (EP), Proguanil Imp. B (EP), 4-Chloroaniline, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, Pestanal, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine, Chlorhexidine Diacetate Imp. P (EP), Chlorhexidine Dihydrochloride Imp. P (EP), p-chloroaniline, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity P, Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity P, Proguanil Hydrochloride Impurity B, Chlorhexidine Impurity P, Chlorhexidine Impurity P, Proguanil Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 4-chloroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Quantité 25 mg
Poids de la formule 127,0189 g/mol