Learn More
4-Chlorobenzaldéhyde, Mikromol™
Code produit 18002910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18002910 100 mg 100mg
18021310 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18002910 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0017.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Chlorobenzaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Noms d’analytes ou de composants 4-Chlorobenzaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 Cl O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Chlorobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Clc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-chlorobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Quantité 100 mg
Poids de la formule 140,0029 g/mol