Learn More
4-Chlorobenzaldéhyde, Mikromol™
Description
4-Chlorobenzaldéhyde
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H5 Cl O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-chlorobenzaldéhyde |
| Afficher plus |