Learn More
4-Chlorobenzène-1,3-diol (4-Chlororésorcinol), Mikromol
Code produit 30460029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460029 4 x 25 mg 100mg
30052443 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30460029 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3572.0500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Chlorobenzène-1,3-diol (4-Chlororésorcinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Noms d’analytes ou de composants 4-Chlororesorcinol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 Cl O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phloroglucinol Anhydrous Imp. K (EP), 4-Chloro-1,3-benzenediol, Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol, Phloroglucinol Impurity K
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1ccc(Cl)c(O)c1
Nom IUPAC 4-chlorobenzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 144.56
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 143,9978 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.