Learn More
Acide 4-chlorobenzoïque, Mikromol™
Description
Acide 4-chlorobenzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 74-11-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Chlorobenzoic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H5 Cl O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Bezafibrate Imp. B (EP), Indometacin Imp. A (EP), Indomethacin USP Related Compound B, Indomethacin USP RC B, 4-Chlorobenzoic Acid, Clopamide Imp. B (EP), Indomethacin Related Compound B, Acemetacin Impurity A, Bezafibrate Impurity B, Clopamide Impurity B, Indometacin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 4-chlorobenzoïque |
| Afficher plus |