Learn More
4-Chlorobenzophénone, Mikromol™
Description
4-Chlorobenzophénone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzophenone |
| CAS | 134-85-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Chlorobenzophenone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H9 Cl O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP), Meclozine Imp. C (EP), 4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, Meclozine Dihydrochloride Impurity C, Meclozine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (4-chlorophényl)-phénylméthanone |
| Afficher plus |