Learn More
4-Chlorobenzotrifluorure, Mikromol™
Description
4-chlorobenzotrifluorure
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| CAS | 98-56-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 Cl F3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-Chlorobenzotrifluoride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène |
| Afficher plus |