Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzoyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10041650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
Code produit. 10041650
Marque: Thermo Scientific Acros 150190050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-01-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Clé InChI RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
CID PubChem 8501
ChEBI CHEBI:60716
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobenzoyl
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoyl chloride
Point de fusion 12.0°C to 14.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3700g/mL
Point d’ébullition 222.0°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5770 to 1.5790
Quantité 5 mL
Beilstein 09,341
Gravité spécifique 1.37
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.