Learn More
4Chlorure de -chlorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Description
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC. As a reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine. It is widely used as an intermediate for manufacturing organic compounds like benzyl alcohol and benzyl cyanide. Also used in fuel as a gum inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-chlorobenzyle était le composé d’essai pour déterminer les thiols hépatocellulaires du rat par HPLC. Comme réactif utilisé pour la dérivatisation, par exemple, d’un calix[4] arène et d’une tryptamine. Il est largement utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de composés organiques tels que l’alcool benzylique et le cyanure de benzyle. Il est également utilisé dans le carburant comme inhibiteur de gommes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Le chlorure de 4-chlorobenzyle était le composé d’essai pour déterminer les thiols hépatocellulaires du rat par HPLC. Comme réactif utilisé pour la dérivatisation, par exemple, d’un calix[4] arène et d’une tryptamine. Il est largement utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de composés organiques tels que l’alcool benzylique et le cyanure de benzyle. Il est également utilisé dans le carburant comme inhibiteur de gommes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzyl chloride |
Point de fusion | 26°C to 30°C |
Densité | 1.275 |
Point d’ébullition | 220°C to 221°C |
Point d’éclair | 107°C (225°F) |
Odeur | Pungent |
Indice de réfraction | 1.5575 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN3427 |
Beilstein | 471558 |