Learn More
4-chlorobenzyle de chlorure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzyl chloride |
| Note relative au nom | 99+% |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 27°C to 28°C |
| Couleur | Incolore à blanc |
| Point d’ébullition | 221°C |
| Point d’éclair | 107°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.5% max. p-Chlorobenzal chloride (GC) |
| Afficher plus |