Learn More
4-Chlorobenzylméthylsulfone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327464
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30327464 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327464 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11392950AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
CAS 5925-80-4
Noms d’analytes ou de composants 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H9 Cl O2 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzene, 1-chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]-, Sulfone, p-chlorobenzyl methyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]benzene, 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Formule InChI InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 1-chloro-4-(méthylsulfonylméthyl)benzène
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 204.67
Quantité 1 mL
Poids de la formule 204.0012 g/mol