Learn More
Alfa Aesar™ 4-chlorochalcone, 98+ %
Code produit. 11448556
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11448556
Marque: Alfa Aesar™ A15978.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 956-04-7
Formule moléculaire C15H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 242.70
Numéro MDL MFCD00016345
Clé InChI ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Synonyme 4-chlorochalcone, p-chlorochalcone, p-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 4-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-chlorobenzylidene acetophenone, e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-chloro-6ci,7ci,8ci
CID PubChem 5377022
ChEBI CHEBI:34398
Nom IUPAC (E)-3-(4-chlorophényl)-1-phénylprop-2-en-1-one
SMILES ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorochalcone
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 10 g
Beilstein 1105953
Poids de la formule 242.71
Pourcentage de pureté ≥98%