Learn More
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10003710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10003710
Marque: Thermo Scientific Acros 314440050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 876-08-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 876-08-4
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Numéro MDL MFCD00053224
Clé InChI RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzoylchloride, 4-chloromethyl-benzoyl chloride, acmc-209qop, 4-chlormethylbenzoylchloride, 4-chloromethylbenzoylchloride, 4-chlormethyl benzoylchlorid, p-chloromethylbenzoyl chloride
CID PubChem 70136
Nom IUPAC Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(chloromethyl)benzoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 33°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 126°C to 128°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2C6H4COCl
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride