Learn More
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(chloromethyl)benzoyl chloride |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 29°C to 33°C |
| Couleur | Blanc à beige |
| Point d’ébullition | 126°C to 128°C (6.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 92°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride