Learn More
4-Chlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11314749
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
100g
250g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11314749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15602.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme principale matière première de pour les composés médicaux, les colorants, le plastique et d’autres industries. Le 4-chlorophénol a été utilisé dans la dégradation induite par la lumière visible de 4-chlorophénol en suspension aqueuse de TiO pur2.
Solubilité
Soluble dans l’eau (27 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-48-9
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.555
Numéro MDL MFCD00002318
Clé InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
CID PubChem 4684
ChEBI CHEBI:28078
Nom IUPAC 4-chlorophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenol
Point de fusion 39°C to 43°C
Densité 1.306
Point d’ébullition 217°C to 220°C
Point d’éclair 115°C (239°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 507004
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2154
Informations sur la solubilité Soluble in water (27g/L).
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorophenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Chlorophenol