Learn More
4-chlorophénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3777928 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5kg
Code produit. 10296090
Marque: Thermo Scientific Acros 181001000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-48-9
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00002318
Clé InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
CID PubChem 4684
ChEBI CHEBI:28078
Nom IUPAC 4-chlorophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4OH
Quantité 100 g
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viscosité 4.99 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Chlorophenol
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche