Learn More
Acide (4-chlorophénoxy)acétique, Mikromol™
Description
Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 122-88-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H7 Cl O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-chlorophénoxy)acétique |
| Show More |