Learn More
Acide 4-chlorophénoxyacétique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319807 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC11480000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenoxyacetic acid
CAS 122-88-3
Noms d’analytes ou de composants 4-Chlorophenoxyacetic acid
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H7 Cl O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (4-Chlorophenoxy)acetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophénoxy)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Quantité 100 mg
Poids de la formule 186,0084 g/mol