Learn More
(4-Chlorophényl)(4-hydroxyphényl)méthanone, Mikromol™
Description
(4-Chlorophényl)(4-hydroxyphényl)méthanone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 42019-78-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H9 Cl O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Fenofibrate Imp. A (EP), Fenofibrate USP Related Compound A, Fenofibrate USP RC A, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Fenofibrate Related Compound A, Fenofibrate Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nom IUPAC | (4-chlorophényl)-(4-hydroxyphényl)méthanone |
| Afficher plus |