Learn More
(4-Chlorophényl)acétonitrile, Mikromol™
Description
(4-Chlorophényl)acétonitrile
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Chlorophenyl)acetonitrile |
| CAS | 140-53-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4-Chlorophenyl)acetonitrile |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl N |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Pyrimethamine Impurity C, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Sibutramine Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(CC#N)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-chlorophényl)acétonitrile |
| Afficher plus |