Learn More
(4-Chlorophényl)urée, Mikromol™
Code produit 17963996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17963996 100 mg 100mg
17901986 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17963996 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0162.07
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(4-Chlorophényl)urée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Noms d’analytes ou de composants 1-(4-Chlorophenyl)urea
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC (4-chlorophényl)urée
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Quantité 100 mg
Poids de la formule 170,0247 g/mol