Learn More
Acide 4-chlorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenylacetic acid |
| Point de fusion | 103°C to 107°C |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 97.5 |
| Couleur | Blanc à crème |
| % max. CAS | 100.0 |
| Quantité | 5 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Poudre |
| Afficher plus |