Learn More
Acide 4-chloropyridine-2-carboxylique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320156
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11320156
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32301.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5470-22-4 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-22-4
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.553
Numéro MDL MFCD00191400
Clé InChI NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloropicolinic acid, 4-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 4-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro picolinic acid, 2-carboxy-4-chloropyridine, chloropicolinicacid, pubchem12731, acmc-1bn7z
CID PubChem 230890
Nom IUPAC Acide 4-chloropyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=C1Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 94%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.