Learn More
Acide 4-chlorosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3777953 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10728742
Marque: Thermo Scientific Acros 179840050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5106-98-9 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5106-98-9
Formule moléculaire C7H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.56
Numéro MDL MFCD00002449
Clé InChI LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
CID PubChem 78782
Nom IUPAC Acide 4-chloro-2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chlorosalicylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 209°C to 213°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(OH)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 101
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.