Learn More
4-chlorostyrène, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418877
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
4-Chlorostyrene is used in the preparation of new bis(pyrazolyl)borato olefin complexes of copper(I). It is also employed in the investigation of regioselectivity in the cationic Heck reaction of 4-substituted styrenes. Further, it plays an important role in the preparation of 4-[(4-chloro-phenyl)-thioacetyl]-morpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Chlorostyrène est utilisé dans la préparation de nouveaux complexes d’oléfine bis(pyrazolyl)borato du cuivre(I). Il est également employé dans l’étude de la régiosélectivité de la réaction cationique de Heck des styrènes 4-substitués. De plus, il joue un rôle important dans la préparation de la 4-[(4-Chloro-phényl)-thioacétyl]-morpholine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les halogènes, les sels métalliques et les initiateurs de polymérisation. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-67-2
Formule moléculaire C8H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 138.59
Numéro MDL MFCD00000632
Clé InChI KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
CID PubChem 14085
Nom IUPAC 1-chloro-4-éthénylbenzène
SMILES ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorostyrene
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -16°C
Densité 1.089
Point d’ébullition 191°C to 192°C
Point d’éclair 67°C (153°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.565
Quantité 10 g
Beilstein 1098859
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 138.6
Pourcentage de pureté 99%