Learn More
4-chlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757285 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
25mL
Code produit. 10562161
Marque: Thermo Scientific Acros 150210050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-43-4
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Numéro MDL MFCD00000631
Clé InChI NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
CID PubChem 7810
ChEBI CHEBI:34401
Nom IUPAC 1-chloro-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorotoluene
Point de fusion 6.0°C to 8.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 162.0°C
Quantité 5 mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5210
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.07
Formule linéaire CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 98%