Learn More
4-cyano-N-Fmoc-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7034384
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15408587
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52067.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 173963-93-4
Formule moléculaire C25H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 412.445
Numéro MDL MFCD00672559
Clé InChI JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-N
Synonyme fmoc-phe 4-cn-oh, fmoc-l-4-cyanophenylalanine, fmoc-dl-4-cyanophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, fmoc-l-4-cyanophe, fmoc-d-4-cyanophenylalanine, fmoc-4-cyano-l-phenylalanine, l-phenylalanine, 4-cyano-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-3-4-cyanophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-4-cn-phe-oh
CID PubChem 6957993
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(4-cyanophényl)-2-(9H-fluorén-9 -ylméthoxycarbonylamino) propanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)C#N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-N-Fmoc-L-phenylalanine
Point de fusion 190°C to 192°C
Quantité 250 mg
Beilstein 7500424
Poids de la formule 412.44
Pourcentage de pureté 95%