Learn More
4-cyanobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442727
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11442727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14914.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131.13 g/mol
4-Cyanobenzaldehyde, is used as an intermediate for organic synthesis.It is also used as an intermediate in the pharmaceutical and research department.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Cyanobenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique, ainsi que dans le département pharmaceutique et le département de recherche.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éther et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des puissants agents oxydants, des bases et des acides forts, et des puissants agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-07-7
Formule moléculaire C8H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Numéro MDL MFCD00003376
Clé InChI WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
CID PubChem 66042
Nom IUPAC 4-formylbenzonitrile
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzaldehyde
Point de fusion 99°C to 103°C
Point d’ébullition 133°C (12 mmHg)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Beilstein 606473
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté ≥98%