Learn More
4-Désoxy-4-fluoro-D-glucose, TRC
Code produit 30179570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179570 100 mg 100mg
30179383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD235100100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29218-07-3
Formule moléculaire C6 H11 F O5
Poids moléculaire (g/mol) 182.15
Synonyme D-Glucose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
Nom IUPAC (3R,4R,5S,6R)-5-fluoro-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Poids de la formule 182.0591