Learn More
4-diazo-4H-imidazole-5-carboxamide, Mikromol™
Description
4-diazo-4H-imidazole-5-carboxamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 7008-85-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C4 H3 N5 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Diazo-4H-Imidazole-5-carboxamide, 5-Diazoimidazole-4-carboxamide, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Imp. D (EP), Temozolomide USP Related Compound A, Temozolomide USP RC A, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N5O/c5-3(10)2-4(9-6)8-1-7-2/h1H,(H2,5,10) |
| SMILES | NC(=O)C1=NC=NC1=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | 5-diazomidazole-4-carboxamide |
| Afficher plus |