Learn More
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11-ylpipérazine-1-carboxaldéhyde, Mikromol™
Code produit 30051978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051978 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051978 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1130.500025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11-ylpipérazine-1-carboxaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde
CAS 1011757-97-3
Noms d’analytes ou de composants 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H17 N3 O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Piperazinecarboxaldehyde, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinecarboxaldehyde, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C18H17N3OS/c22-13-20-9-11-21(12-10-20)18-14-5-1-3-7-16(14)23-17-8-4-2-6-15(17)19-18/h1-8,13H,9-12H2
SMILES O=CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Nom IUPAC 4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazina-1-carbaldehído
Poids moléculaire (g/mol) 323.4121
Quantité 25 mg
Poids de la formule 323,1092 g/mol