Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(dicyanométhylène)-2-méthyl-6-(p-diméthylaminostyryl)-4H-pyrane, 96+ %
Code produit. 10186593 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
10186593 1 g 1g
10617371 250 mg 250mg
2 options
Code produit. 10186593
Marque: Thermo Scientific Chemicals 407070010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51325-91-8 | C19H17N3O | 303.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51325-91-8
Formule moléculaire C19H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 303.35
Numéro MDL MFCD00051341
Clé InChI YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Synonyme unii-9s1wxc1zgn, dcm dye, dcm1, 9s1wxc1zgn, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylaminostyryl-4h-pyran, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylamino styryl-4h-pyran, e-2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene propanedinitrile, 2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile
CID PubChem 688222
Nom IUPAC 2-[2-[(E)-2-[4-(diméthylamino)phényl]éthényl]-6-méthylpyran-4-ylidène]propanedinitrile
SMILES CC1=CC(=C(C#N)C#N)C=C(O1)C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Note relative au nom 99%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 212.0°C
Couleur Rouge
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 2841
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,toluene,chloroform
Poids de la formule 303.35
Pourcentage de pureté 96+%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines