Learn More
4-(diméthoxyméthyl)-2-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10394912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10394912 10 g 10g
10089491 1 g 1g
10168754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10394912 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04845EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175277-33-5
Formule moléculaire C8H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.20
Numéro MDL MFCD00085137
Clé InChI VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2799572
Nom IUPAC 4-(diméthoxyméthyl)-2-méthylpyrimidine
SMILES COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 97%