Learn More
4-Diméthylamino-1,5-diméthyl-2-phényl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one (4,4-Diméthylaminophénazone), Mikromol™
Description
4-Diméthylamino-1,5-diméthyl-2-phényl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one (4,4-Diméthylaminophénazone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminophenazone (4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one) |
| CAS | 58-15-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Aminophenazone (4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H17 N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Metamizole Sodium Monohydrate Imp. D (EP), Metamizole Imp. D (EP), 4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Metamizole Sodium Imp. D (EP), 4,4-Dimethylaminophenazone, 4-(Dimethylamino)-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (Dimethylamino)analgesine, (Dimethylamino)antipyrine, (Dimethylamino)phenazone, 1,5-Dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-3-pyrazolone, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazol-5-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazolone-5, 2,3-Dimethyl-4-dimethylamino-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-4-dimethylamino-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Keto-1,5-dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-2,3-dihydropyrazole, 4-(Dimethylamino)antipyrine, 4-Dimethylamino-1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolone, 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Dimethylaminophenazone, 4-N,N-Dimethylaminoantipyrine, Amidazophen, Amidazophene, Amidofebrin, Amidofen, Amidophen, Amidophenazone, Amidopyrazoline, Amidopyrin, Amidopyrine, Aminophenazon, Aminophenazone, Aminopyrin, Aminopyrine, Anafebrina, Brufaneuxol, Dereuma, Dimapyrin, Dimethylaminoazophene, Dimethylaminophenyldimethylpyrazone, Dipirin, Dipyrin, Dipyrine, Febrinina, Febron, Itamidone, Mamallet A, NSC 4993, Netsusarin, Novamidon, Piramidon, Piramidone, Piridol, Piromidina, Polinalin, Pyradone, Pyramidon, Pyramidone, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity D, Metamizole Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-(diméthylamino)-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one |
| Afficher plus |