Learn More
4-(Diméthylamino)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419933
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11419933
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13016.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(Diméthylamino)pyridine est un catalyseur nucléophile utile pour diverses réactions, à savoir les estérifications avec les anhydrides, la réaction de Baylis-Hillman, les hydrosilylations, la tritylation et le réarrangement de Steglich. Il est également un catalyseur efficace pour la transestérification des esters de bêta-céto et la silylation des alcools.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le benzène, l’acétate d’éthyle, le chloroforme, le chlorure de méthylène, l’acétone et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’éther, l’éther diisopropylique, le cyclohexane, l’hexane et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-58-3
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Numéro MDL MFCD00006418
Clé InChI VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
CID PubChem 14284
Nom IUPAC N,N-diméthylpyridine-4-amine
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)pyridine
Point de fusion 110°C to 113°C
Point d’ébullition 162°C (50 mmHg)
Point d’éclair 124°C (255°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 100 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 110354
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Dimethylamino)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-(Dimethylamino)pyridine