Learn More
4-diméthylaminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11916301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
Code produit. 11916301
Marque: Thermo Scientific Acros 148270025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-58-3
Numéro MDL MFCD00006418
Clé InChI VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
CID PubChem 14284
Nom IUPAC N,N-diméthylpyridine-4-amine
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminopyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 113.0°C
Point d’ébullition 162.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 124°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C7H10N2
Formule linéaire (C5H4N)N(CH3)2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 22, II, 341
Fieser 03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142
Merck Index 15, 3433
Informations sur la solubilité Solubility in water: 76g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol, benzene and, chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Poids de la formule 122.17
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.