Learn More
4-(Diphénylamino)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Diphenylamino)benzaldehyde |
| Point de fusion | 129°C to 133°C (literature) |
| Couleur | Jaune |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2732795 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 273.33 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Afficher plus |