Learn More
Acide 4-(diphénylamino)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7035188
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15469677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52902.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 201802-67-7 | C18H16BNO2 | 289.141 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 201802-67-7
Formule moléculaire C18H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 289.141
Numéro MDL MFCD06798117
Clé InChI TWWQCBRELPOMER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-diphenylamino phenylboronic acid, triphenylamine-4-boronic acid, 4-diphenylamino phenyl boronic acid, 4-diphenylamino benzeneboronic acid, 4-n,n-diphenylamino phenylboronic acid, boronic acid, b-4-diphenylamino phenyl, 4-n-diphenylamino phenylboronic acid, 4-diphenylamino phenylboronicacid, boronic acid, 4-diphenylamino phenyl
CID PubChem 12166934
Nom IUPAC [4-(N-phénylanilino) phényl]boronique acide
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid
Point de fusion 110°C to 115°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 289.14
Pourcentage de pureté 98%
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.