Learn More
Ester pinacolique de l’acide 4-(Diphénylamino)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439455
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15439455
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51946.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 267221-88-5 | C24H26BNO2 | 371.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 267221-88-5
Formule moléculaire C24H26BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 371.29
Numéro MDL MFCD13195770
Clé InChI VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-diphenylamino phenylboronic acid pinacol ester, diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl amine, amtb248, 4-diphenylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-diphenylamino benzeneboronic acid pinacol ester, n,n-diphenylaniline-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-diphenylaminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-diphenylaminophenyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11639307
Nom IUPAC N,N-diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Beilstein 10571706
Poids de la formule 371.29
Pourcentage de pureté 95%