Learn More
Knick Elektronische™ Cellule de mesure en verre à 4 électrodes
Click to view available options
Matériau:
Verre, platine, PTFE, FKM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cellule de mesure en verre à 4 électrodes
- 1μS-500 mS/cm
- Pour une utilisation avec le conductimètre de laboratoire 703
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Mesures précises dans une large plage de conductivité en laboratoire ou lors d’une utilisation portative ; les matériaux résistants permettent également une utilisation dans des milieux présentant une contrainte chimique importante |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètre de laboratoire 703 |
| Matériau | Verre, platine, PTFE, FKM |