Learn More
Acide 4-éthoxy-2-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7034839
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15429277
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52538.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313545-31-2
Formule moléculaire C9H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 180.01
Numéro MDL MFCD04115659
Clé InChI MBEQXBKSJCOKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-ethoxy-2-methylphenylboronicacid, 4-ethoxy-2-methylphenyl boronic acid, 5-ethoxytoluene-2-boronic acid, 4-ethoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-ethoxy-2-methylphenyl, acmc-1aexl, 2-methyl-4-ethoxybenzene boronic acid, contains varying amounts of anhydride
CID PubChem 16217476
Nom IUPAC Acide (4-éthoxy-2-méthylphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 163°C to 168°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 98%